Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OLFM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11061R-A488
BOSSBS-11061R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11061R-A488
Anti-OLFM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
OLFM3 is a 478 amino acid protein that interacts with myocilin. Myocilin is an extracellular protein that plays a key role in the actomyosin system and is responsible for controlling intraocular pressure. OLFM3 is a secreted protein that contains an olfactomedin-like (OLF) domain, an approximately 260 amino acid motif commonly found in secreted glycoproteins. OLFM3 localizes to the Golgi apparatus of the cell and is highly expressed in both eye and brain tissue. Mutations in the gene that encodes OLFM3 may cause severe glaucoma, a condition in which increased intraocular pressure within the eyeball causes loss of eye sight.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OLFM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité