Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSCDBP/CYTIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11062R-A680
BOSSBS-11062R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11062R-A680
Anti-PSCDBP/CYTIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CYTIP is a cytoplasmic protein that is involved in lymphocytic cell adhesion. Expressed primarily in hematopoetic cells, CYTIP regulates the activity of cytohesin-1 (an integrin-activating protein involved in cell adhesion) by mediating its recruitment to the leukocyte membrane. Through its ability to bind cytohesin-1, CYTIP is able to sequester it to the cytoplasm, thereby preventing cytohesin-1 translocation to lymphocytes and interrupting the flow of information in the cell adhesion pathway. CYTIP can be recruited from the cytoplasm to the membrane by leukocyte integrins which interact with CYTIP through its PDZ domain. After membrane translocation, CYTIP can be re-located to the cytoplasm via exposure to a phorbol ester. Additionally, CYTIP associates with SNX27 (sorting nexin 27) and helps to coordinate trafficking and Signalling complexes. Up-regulation of CYTIP is observed in maturing dendritic cells, suggesting a possible role in developmentally-controlled cell adhesion.

Type: Primary
Antigen: PSCDBP/CYTIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/359
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité