Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPON2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11064R-A350
BOSSBS-11064R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11064R-A350
Anti-SPON2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The Thrombospondin proteins, Thrombospondins 1-4 and Thrombospondin 5 (also designated COMP), compose a family of glycoproteins that are involved in cell-to-cell and cell-to-matrix signaling. These extracellular, cell-surface proteins form complexes of both homo- and heteromultimers. Spondin-2, or Mindin, is also designated DIL-1 for its differential expression in cancerous and non-cancerous lung cells. Full-length SPON2 cDNA encodes a 331 amino acid protein with a domain arrangement similar to zebrafish F-Spondin and Mindin-1/Mindin-2: an FS1 domain, an FS2 domain, a hydrophobic signal sequence in the N-terminus and a Thrombospondin type I repeat. Immunoblot analysis demonstrates expression of dimers and oligomers in a concentration-dependent manner under nonreducing conditions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPON2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité