Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11066R-CY7
BOSSBS-11066R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11066R-CY7
Anti-DOK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The downstream of kinase family (Dok-1-7) are members of a class of “docking” proteins that include the tyrosine kinase substrates IRS-1 and Cas, which contain multiple tyrosine residues and putative SH2 binding sites. Dok-4, Dok-5 and Dok-6 are more similar to each other than to the other Dok family members, and may constitute a subfamily of the DOK genes. Dok-5 is a tyrosine kinase substrate that enhances c-Ret-dependent activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK). Dok-5 transcript is abundant in muscle and increases during T cell activation. Dok-5 protein undergoes tyrosine phosphorylation in response to insulin and insulin-like growth factor-1. Dok-6 is highly expressed in the developing central nervous system. It associates with Ret to transduce Ret-mediated processes such as axonal projection.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DOK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité