Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TECTB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11067R
BOSSBS-11067REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11067R
Anti-TECTB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-tectorin is a 329 amino acid secreted protein that contains one zona pellucida (ZP) domain. While it may form homomeric filaments after self-association, Beta-tectorin may also form heteromeric filaments when it associates with ?tectorin. The presence of a hydrophobic C-terminus preceded by a potential cleavage site strongly suggests that tectorins are synthesized as glycosylphosphatidylinositol-linked, membrane-bound precursors. Tectorins are targeted to the apical surface of the inner ear epithelia and proteolytically released into the extracellular compartment. Beta-tectorin is one of the major non-collagenous components of the tectorial membrane. The tectorial membrane is an extracellular matrix of the inner ear that covers the neuroepithelium of the cochlea and contacts the stereocilia bundles of specialized sensory hair cells. Sound induces movement of these hair cells relative to the tectorial membrane, deflects the stereocilia and leads to fluctuations in hair-cell membrane potential, transducing sound into electrical signals.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TECTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité