Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TENR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11068R-A555
BOSSBS-11068R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11068R-A555
Anti-TENR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The Tenascin family of extracellular matrix proteins includes Tenascin (also designated cytotactin or Tenascin-C), Tenascin-R (also designated Restrictin or Janusin) and Tenascin-X. Tenascin proteins function as substrate-adhesion molecules (SAMs) and are involved in regulating numerous developmental processes, such as morphogenetic cell migration and organogenesis. The Tenascin family proteins arise from various splicing events in the region of coding for FNIII repeats. Tenascin and Tenascin-X are expressed in several tissues during embryogenesis, and in adult tissues undergoing active remodel-ing such as healing wounds and tumors. Tenascin-R (TN-R) is expressed on the surface of neurons and glial cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Tenascin R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité