Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMIGO1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11070R-HRP
BOSSBS-11070R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11070R-HRP
Anti-AMIGO1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The amphoterin-induced gene and ORF (AMIGO) family of proteins consists of AMIGO-1, AMIGO-2 and AMIGO-3. All three members are single pass type I membrane proteins that contain several leucine-rich repeats, one IgG domain, and a transmembrane domain. The AMIGO proteins are specifically expressed on fiber tracts of neuronal tissues and participate in their formation. The AMIGO proteins can form complexes with each other, but can also bind itself. AMIGO-1, also designated Alivin-2, promotes growth and fasciculation of neurites and plays a role in myelination and fasciculation of developing neural axons. In cerebellar neurons, AMIGO-2 (Alivin-1) is crucial for depolarization-dependent survival. Similar to AMIGO-1 and AMIGO-2, AMIGO-3 (Alivin-3) plays a role in homophilic and/or heterophilic cell-cell interaction and signal transduction.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AMIGO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité