Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ANTXR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11071R-A647
BOSSBS-11071R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11071R-A647
Anti-ANTXR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This gene encodes a receptor for anthrax toxin. The protein binds to collagen IV and laminin, suggesting that it may be involved in extracellular matrix adhesion. Mutations in this gene cause juvenile hyaline fibromatosis and infantile systemic hyalinosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANTXR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité