Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANTXR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11071R-CY3
BOSSBS-11071R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11071R-CY3
Anti-ANTXR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a receptor for anthrax toxin. The protein binds to collagen IV and laminin, suggesting that it may be involved in extracellular matrix adhesion. Mutations in this gene cause juvenile hyaline fibromatosis and infantile systemic hyalinosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANTXR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité