Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11072R-CY3
BOSSBS-11072R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11072R-CY3
Anti-ASTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Neuronal migration of the central nervous system is a specialized form of cell motility that takes place in the laminar structure of the cortical regions of brain. Astrotactin is a neuronal cell surface protein expressed on postmitotic neuronal precursors in the cerebellum, hippocampus, cerebrum, and olfactory bulb. Astrotactin 2 is a paralog of Astrotactin. Astrotactin mediates neuron-astroglial interactions and is also implicated in synaptic development as well as many other neuronal activities. Astrotactin has three epidermal growth factor repeat domains and two fibronectin type III repeat domains. The human Astrotactin gene shows extensive homology to the mouse Astrotactin gene. Mutations in the Astrotactin gene are linked to neuronal migration defects in both species.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité