Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPZL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11080R-A555
BOSSBS-11080R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11080R-A555
Anti-MPZL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Thymus development depends on a complex series of interactions between thymocytes and the stromal component of the organ. Epithelial V-like antigen (EVA) is expressed in thymus epithelium and strongly downregulated by thymocyte developmental progression. This gene is expressed in the thymus and in several epithelial structures early in embryogenesis. It is highly homologous to the myelin protein zero and, in thymus-derived epithelial cell lines, is poorly soluble in nonionic detergents, strongly suggesting an association to the cytoskeleton. Its capacity to mediate cell adhesion through a homophilic interaction and its selective regulation by T cell maturation might imply the participation of EVA in the earliest phases of thymus organogenesis. The protein bears a characteristic V-type domain and two potential N-glycosylation sites in the extracellular domain; a putative serine phosphorylation site for casein kinase 2 is also present in the cytoplasmic tail. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MPZL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité