Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDHF15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11081R-A350
BOSSBS-11081R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11081R-A350
Anti-CDHF15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The cadherins represent a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell to cell binding that is critical for the maintenance of structure and morphogenesis. Cadherins each contain a large extracellular domain at the N-terminus, which is characterized by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. The relatively short C-terminal intracellular domain interacts with a variety of cytoplasmic proteins, including ∫-catenin, to regulate cadherin function. The cadherin superfamily includes cadherins, protocadherins, desmogleins and desmocollins. FAT3 (FAT tumor suppressor homolog 3, also known as CDHF15 or CDHR10, is a 4,589 amino acid single-pass type I membrane protein expressed in ES cells, primitive neuroectoderm, fetal brain, infant brain, adult neural tissues and prostate. Containing thirty-three cadherin domains, four EGF-like domains and one laminin G-like domain, FAT3 may participate in the interactions between neurites derived from specific subsets of neurons during development.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDHF15/FAT3
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité