Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HNT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11082R-FITC
BOSSBS-11082R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11082R-FITC
Anti-HNT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cell adhesion molecules (CAMs) influence cell growth, differentiation, embryogenesis, immune response and cancer metastasis by networking information from the extracellular matrix to the cell. The four major families of cell adhesion molecules are immunoglobulin (Ig) superfamily (calcium-independent transmembrane glycoproteins), integrins (transmembrane non-covalently linked heterodimers of Alpha and Beta subunits), calcium-dependent cadherins and divalent cation-dependent selectins. Regulation of neuronal synaptic adhesion by CAMs has proven important for learning and memory. Proper embryonic morphogenic development is also heavily dependent on the regulation of cell adhesion molecules. Neurotrimin (hNT) is a neural cell adhesion molecule localizing to the cell membrane, where it acts as a lipid-anchor. Neurotrimin belongs to the IgLON family of proteins, a member of the larger immunoglobulin superfamily.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neurotrimin/HNT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité