Anti-JAM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-11086R-CY3
BOSSBS-11086R-CY3EA 900 EUR InStock
BOSSBS-11086R-CY3
Anti-JAM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Participates in cell-cell adhesion. It is a counter-receptor for ITGAM, mediating leukocyte-platelet interactions and is involved in the regulation of transepithelial migration of polymorphonuclear neutrophils (PMN). The soluble form is a mediator of angiogenesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: JAM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-11086R-CY3
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité