Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRFN2/SALM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11087R-A680
BOSSBS-11087R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11087R-A680
Anti-LRFN2/SALM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
LRFN2 is a 789 amino acid single-pass type I membrane protein belonging to the LRFN family. Encoded by a gene that maps to human chromosome 6p21.2, LRFN2 is moderately expressed in brain, spleen and testis. LRFN2 contains one fibronectin type-III domain, one Ig-like (immunoglobulin-like) domain and six LRR (leucine-rich) repeats. LRFN2 promotes neurite outgrowth in hippocampal neurons, enhances cell surface expression of two NMDA receptor subunits, NMDA1 and NMDA?1, and may play a role in redistributing PSD-95 to cell periphery. LRFN2 forms heteromeric complexes with LRFN1, LRFN3, LRFN4 and LRFN5, and is capable of forming homomeric complexes, but not across cell junctions.

Type: Primary
Antigen: LRFN2/SALM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 401-500/789
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité