Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LSAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11091R-A350
BOSSBS-11091R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11091R-A350
Anti-LSAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
LSAMP is a neuronal surface glycoprotein found in cortical and subcortical regions of the limbic system expressed on the surface of somata and proximal dendrites of neurons. It is a member of the immunoglobulin (Ig) superfamily and belongs to the IgLON subfamily of cell adhesion molecules. LSAMP contains three Ig domains and a glycosylphosphatidylinositol anchor. It is a highly conserved protein between rodents and humans (99% sequence identity) and it is involved in the regulation of neurite outgrowth and mediation of proper circuit formation of limbic pathways. This suggests that LSAMP plays an important role in the development and function of the limbic system. In addition, LSAMP may function as a tumor suppressor in renal carcinomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LSAMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité