Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11098R-CY3
BOSSBS-11098R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11098R-CY3
Anti-CHRM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Neuroligins are a family of plasma membrane proteins that possess an N-terminal hydrophobic domain, a large esterase homology domain, a single transmembrane region, a short cytoplasmic domain, and an EF-hand binding domain (1,2). Members of the neuroligin family include Neuroligin 1, Neuroligin 2 and Neuroligin 3. Neuroligins are expressed in excitatory neuronal synaptic clefts. Neuroligins play a role in the formation and remodeling of CNS synapses by binding to b-neurexins, a family of neuronal cell surface proteins. Neuroexin 1b binds to the EF-hand domain of Neuroligin 1 and requires calcium ion. Neuroligins also bind to PSD-95, which may recruit ion channels and neurotransmitter receptors to the synapses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHRM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité