Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRXN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11104R-A350
BOSSBS-11104R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11104R-A350
Anti-NRXN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Neurexins comprise a family of neuronal cell surface proteins, which include neurexin I (NRXN1), neurexin II (NRXN2), neurexin III (NRXN3) and Caspr (neurexin IV). Neurexins I-III are expressed as a and b isoforms. The a isoforms are made of three cassettes, which contain two LNS (Laminin A, Neurexins, Sex hormone-binding)-domains separated by EGF domains, followed by a transmembrane region and a 55 amino acid cytoplasmic C-terminal. The a isoforms bind to neurexophilins at the second LNS site and to the excitatory neurotoxin a-latrotoxin. The b isoforms have only one LNS-domain, bind to neuroligins, and play a role in the formation and remodeling of synapes. Caspr (for Contactin-Associated Protein 1, also designated Paranodin in mouse), contains an extracellular domain similar to the other three neurexins, and binds to the surface glycoprotein Contactin. Caspr and the closely related Caspr2, a mammalian homolog of Drosophila Neurexin IV (Nrx-IV), demarcate distinct subdomains in myelinated axons. Specifically, Caspr exists at the paranodal junctions, while Caspr2 colocalizes with Shaker-like K+ channels in the juxtaparanodal region. Caspr may play a role in the communication of glial cells and neurons during development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neurexin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité