Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH11X Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11107R-A750
BOSSBS-11107R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11107R-A750
Anti-PCDH11X Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The encoded protein consists of an extracellular domain containing 7 cadherin repeats, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail that differs from those of the classical cadherins. The gene is located in a major X/Y block of homology and its Y homolog, despite divergence leading to coding region changes, is the most closely related cadherin family member. The protein is thought to play a fundamental role in cell-cell recognition essential for the segmental development and function of the central nervous system. Transcripts arising from alternative splicing encode isoforms with variable cytoplasmic domains.

Type: Primary
Antigen: PCDH11X
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 601-700/1347
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité