Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11111R-CY5
BOSSBS-11111R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11111R-CY5
Anti-PCDH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Protocadherins are a subfamily of cadherins, a large group of related glycoproteins that mediate calcium-dependent cell-to-cell adhesion via a homophilic mechanism. Involved in a variety of functions, protocadherins help to regulate neural development and synapse formation. PCDH1 is a 1,026 amino acid single-pass type I membrane protein that contains seven cadherin domains and is a member of the protocadherin family. Localized to cell-cell and cell-matrix boundaries and expressed at high levels in brain and neuro-glial cells, PCDH1 is thought to be involved in cell adhesion and cell-cell interactions and may play a role in neuronal development. PCDH1 contains a C-terminal cytoplasmic region, an extracellular region and a transmembrane region, and is expressed as two isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCDH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité