Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PCDH20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11113R-CY7
BOSSBS-11113R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11113R-CY7
Anti-PCDH20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
As a subfamily of the cadherin superfamily, protocadherins are cadherin-like cell adhesion proteins that contain up to seven extracellular domains and are predominantly expressed in the nervous system. Importantly, the adhesion mechanism of protocadherins is distinct from classic cadherins. Through inactivation or overexpression, several protocadherins have been implicated in a variety of cancers. Protocadherin-20 (PCDH20), also known as protocadherin-13, is a 924 amino acid protein containing 6 cadherin domains and potentially functioning as a calcium-dependent cell-adhesion protein. In non-small cell lung cancer cell lines, a homozygous loss of PCDH20 was identified through either deletion of one allele and methylation of the other or methylation of both alleles. Hypermethylation of PCDH20 is associated with worse prognosis and clinical outcome, suggesting that PCDH20 may function as a tumor suppressor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCDH20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité