Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11114R-CY3
BOSSBS-11114R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11114R-CY3
Anti-PCDH8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDH8 (protocadherin-8), also known as Arcadlin or PAPC, is a 1,070 amino acid single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains and belongs to the protocadherin family. Localized to the cell membrane and expressed specifically in fetal and adult brain, PCDH8 is thought to play a role in cell adhesion events in the central nervous system (CNS). PCDH8 is inactivated or silenced in breast cancer, suggesting a possible role in tumor suppression. Two isoforms of PCDH8 that differ in their cytoplasmic tails are expressed due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCDH8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité