Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LALBA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11131R-A555
BOSSBS-11131R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11131R-A555
Anti-LALBA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Alpha-lactalbumin is the B protein of lactose synthetase secreted by the mammary epithelial cells. It is a potent Ca2+-elevating and apoptosis-inducing agent with broad, yet selective, cytotoxic activity. Multimeric ?lactalbumin has been shown to kill all transformed, embryonic and lymphoid cells tested, but not mature epithelial elements. This suggests that milk contributes to mucosal immunity not only by furnishing antimicrobial molecules but also by policing the function of lymphocytes and epithelium. ?lactalbumin may be helpful in discovering the site of origin of metastatic breast tumors. Human lactalbumin contains 123 amino acid residues. Comparison of the 5' flanking sequences of the two Alpha-lactalbumin genes with those of five casein genes reveals the presence of a highly conserved region extending from position -140 to -110 in all seven sequences examined, suggesting a possible regulatory role in the hormonal control or tissue-specific expression of milk protein genes in the mammary gland.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LALBA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité