Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNLR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11137R-A488
BOSSBS-11137R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11137R-A488
Anti-IFNLR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The IFNLR1/IL10RB dimer is a receptor for the cytokine ligands IFNL2 and IFNL3 and mediates their antiviral activity. The ligand/receptor complex stimulate the activation of the JAK/STAT signaling pathway leading to the expression of IFN-stimulated genes (ISG), which contribute to the antiviral state. Determines the cell type specificity of the lambda interferon action. Shows a more restricted pattern of expression in the epithelial tissues thereby limiting responses to lambda interferons primarily to epithelial cells of the respiratory, gastrointestinal, and reproductive tracts. Seems not to be essential for early virus-activated host defense in vaginal infection, but plays an important role in Toll-like receptor (TLR)-induced antiviral defense. Plays a significant role in the antiviral immune defense in the intestinal epithelium.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IFNLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité