Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHGA9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11150R-A488
BOSSBS-11150R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11150R-A488
Anti-PCDHGA9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin (PCDH) gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDHGA9 (Protocadherin gamma-A9) is a 932 amino acid that is one of 22 proteins encoded by the protocadherin gamma cluster. The protocadherein gamma cluster consists of three subfamilies (A, B and C) and PCDHGA9 is a member of the gamma subfamily A. PCDHGA9 is a type I transmembrane receptor containing six cadherin motifs and is expressed in the central nervous system where it localizes to synapses. Members of the gamma cluster of protocadherins are essential for neuronal survival. There are two isoforms of PCDHGA9 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCDHGA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité