Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHB12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11153R-A750
BOSSBS-11153R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11153R-A750
Anti-PCDHB12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDHB12 (Protocadherin beta 12) is a 795 amino acid protein that is one of 16 proteins in the protocadherin beta cluster. Unlike the alpha and gamma gene clusters whose genes are spliced to downstream constant region exons during transcription, members of the beta cluster (such as PCDHB12) do not use constant-region exons to produce mRNAs. As a result, each protocadherin beta gene encodes the transmembrane, extracellular and short cytoplasmic domains of the protein. localised to the cell membrane, PCDHB12 is a single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains. PCDHB12 may participate in the establishment and maintenance of specific neuronal connections in the brain.

Type: Primary
Antigen: PCDHB12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-220/795
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité