Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11155R-A680
BOSSBS-11155R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11155R-A680
Anti-PCDHGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. The protocadherein gamma cluster consists of three subfamilies (A, B and C). As a member of the gamma subfamily B, PCDHGB1 (Protocadherin gamma B1) is a 927 amino acid protein that is one of 22 proteins encoded by the protocadherin gamma cluster. Typical of gamma protocadherins, PCDHGB1 contains six cadherin motifs and is a type I transmembrane receptor expressed in the central nervous system. With localisation to synapses, members of the gamma cluster of protocadherins are essential for neuronal survival. There are two isoforms of PCDHGB1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: PCDHGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/927
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité