Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHGC3/PCDH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11159R-A750
BOSSBS-11159R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11159R-A750
Anti-PCDHGC3/PCDH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDH2 (protocadherin-2), also known as PCDHGC3 (protocadherin gamma subfamily C, 3) or PC43, is a 934 amino acid single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains and belongs to the protocadherin gamma family. Functioning as a calcium-dependent cell-adhesion protein, PCDH2 is thought to be involved in the establishment and maintenance of neuronal connections within the brain. Multiple isoforms of PCDH2 exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: PCDHGC3/PCDH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/934
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité