Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHGC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11160R
BOSSBS-11160REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-11160R
Anti-PCDHGC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDHGC4 (protocadherin gamma subfamily C, 4) is a 938 amino acid single-pass type I membrane protein that localizes to the cell membrane and contains six cadherin domains. Expressed as two alternatively spliced isoforms, PCDHGC4 functions as a potential calcium-dependent cell adhesion protein that is thought to be involved in the establishment and maintenance of neuronal connections within the brain. The gene encoding PCDHGC4 maps to a protocadherin gamma gene cluster which is localized to chromosome 5 and contains over 22 protocadherin genes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PCDHGC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité