Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHGC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11161R-CY3
BOSSBS-11161R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11161R-CY3
Anti-PCDHGC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
PCDHGC5 (protocadherin gamma-C5) is a 944 amino acid single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains and exists as two alternatively spliced isoforms. As a potential calcium-dependent cell-adhesion protein, PCDHGC5 may be involved in the establishment and maintenance of specific neuronal connections in the brain. The gene that encodes PCDHGC5 consists of approximately 23,739 bases and maps to human chromosome 5q31.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCDHGC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité