Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPRR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11163R-CY7
BOSSBS-11163R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11163R-CY7
Anti-SPRR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Esophagin, also known as small proline-rich protein 3 (SPR3) or Cornifin ∫, belongs to the cornifin family of cornified-envelope structural proteins. It is expressed in mucosal epithelia such as esophagus and tongue and is strongly induced during epidermal keratinocyte differentiation. Due to its highly inducible nature, Esophagin is considered a marker of squamous differentiation. Esophagin serves as a cross-linking protein within the cornified cell envelope and may play a role in the maintenance of normal esophageal epithelial homeostasis. It shares significant homology with the related proteins, SPRR1 and SPRR2. Esophagin is typically not expressed in healthy human epithelium, but its expression is upregulated in numerous hyperproliferative disorders of the skin. Contrastly, its expression is dramatically downregulated in esophageal squamous cell carcinoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPRR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité