Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11164R-CY3
BOSSBS-11164R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11164R-CY3
Anti-SDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Cell adhesion molecules influence cell growth, differentiation, embryogenesis, immune response and cancer metastasis by networking information from the extracellular matrix to the cell. Sidekick-1 (SDK1) is a 2,213 amino acid single-pass membrane protein that functions as a cell adhesion molecule by guiding axonal terminals to specific synapses in developing neurons. Existing as three alternatively spliced isoforms, Sidekick-1 is expressed in retinal neurons and contains thirteen fibronectin type-III domains and six Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. Sidekick-1 expression is upregulated in glomeruli of patients with HIV-associated nephropathy, where it leads to podocyte dysfunction. The gene encoding Sidekick-1 maps to human chromosome 7p22.2 and murine chromosome 5 G2.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SDK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité