Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11164R-FITC
BOSSBS-11164R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11164R-FITC
Anti-SDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cell adhesion molecules influence cell growth, differentiation, embryogenesis, immune response and cancer metastasis by networking information from the extracellular matrix to the cell. Sidekick-1 (SDK1) is a 2,213 amino acid single-pass membrane protein that functions as a cell adhesion molecule by guiding axonal terminals to specific synapses in developing neurons. Existing as three alternatively spliced isoforms, Sidekick-1 is expressed in retinal neurons and contains thirteen fibronectin type-III domains and six Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. Sidekick-1 expression is upregulated in glomeruli of patients with HIV-associated nephropathy, where it leads to podocyte dysfunction. The gene encoding Sidekick-1 maps to human chromosome 7p22.2 and murine chromosome 5 G2.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SDK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité