Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RNF122 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11166R
BOSSBS-11166REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11166R
Anti-RNF122 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Sortilin-related receptor, also known as Sorting protein-related receptor containing LDLR class A (SorLA), is a Type I membrane protein that may be involved in cell-cell interaction. SorLA, a single transmembrane receptor, binds LDL (the main cholesterol-carrying lipoprotein of plasma) and transports it into cells by endocytosis. SorLA is synthesized as a proreceptor which is processed to the mature form by a furin-like propeptidase. It can also bind to RAP, receptor-associated protein. SorLa is a multifunctional endocytis receptor important in lipoprotein and protease uptake. The N-terminal propeptide, which is removed, can be cleaved by furin or homologous proteases. Endogenous sorLA binds the neuropeptide head activator (HA) and is important for HA signaling and function. It is expressed mainly in brain (cerebral cortex, cerebellum and the occipital pole), but can also be found in liver, spinal cord, kidney, testis and pancreas.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RNF122
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité