Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RASSF5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11168R-CY5
BOSSBS-11168R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-11168R-CY5
Anti-RASSF5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Potential tumor suppressor. Seems to be involved in lymphocyte adhesion by linking RAP1A activation upon T-cell receptor or chemokine stimulation to integrin activation. Isoform 2 stimulates lymphocyte polarization and the patch-like distribution of ITGAL/LFA-1, resulting in an enhanced adhesion to ICAM1. Together with RAP1A may participate in regulation of microtubule growth. The association of isoform 2 with activated RAP1A is required for directional movement of endothelial cells during wound healing. May be involved in regulation of Ras apoptotic function. The RASSF5-STK4/MST1 complex may mediate HRAS and KRAS induced apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: RASSF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité