Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NXPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11171R-CY3
BOSSBS-11171R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11171R-CY3
Anti-NXPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Neurexophilin family (Neurexophilin-1-4) of neuropeptide-like glycoproteins that are proteolytically processed after synthesis. Neurexophilin-1-3 are secreted proteins that are thought to function as signaling molecules which specifically bind to target proteins, such as neurexin I?(a protein that promotes adhesion between dendrites and axons), and are essential for proper neurotransmitter release. While Neurexophilin-1 is located primarily in spleen tissue, Neurexophilin-2 is expressed primarily in kidney and both Neurexophilin-2 and Neurexophilin-3 are highly expressed in brain. Defects in the gene encoding Neurexophilin-1 may be associated with schizophrenia, a mental disorder characterized by an abnormal perception of reality.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NXPH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité