Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAP1L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11172R-CY5
BOSSBS-11172R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11172R-CY5
Anti-NAP1L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Proper nucleosome assembly is critical for compacting DNA into chromatin. In human and mouse there are 5 protein-coding genes which comprise the nucleosome assembly protein (NAP) family. NAP1L1 (NAP1) and NAP1L4 (NAP2) are ubiquitously expressed family members which have been the most extensively studied. The remaining three family members, NAP1L2, NAP1L3 and NAP1L5 are neuron-specific nucleosome assembly proteins translated from intronless genes which are monoallelically expressed. NAP1L2 (nucleosome assembly protein 1-like 2), also known as BPX (brain specific protein, X-linked), is a 460 amino acid protein containing acidic domains which are thought to mediate histone interactions. NAP1L2 binds to chromatin and interacts with Histones H3 and H4. The function of NAP1L2 is not clearly defined although evidence suggests that NAP1L2 influences histone acetylation and therefore may play a significant role in regulating transcription in developing neurons.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NAP1L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité