Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NARF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11173R-HRP
BOSSBS-11173R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11173R-HRP
Anti-NARF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Prenylation and methylation are two forms of protein modification, both of which are important for a variety of functions, including membrane attachment, protein-protein interactions and signaling events. NARF (nuclear prelamin A recognition factor), also known as IOP2, is a 456 amino acid nuclear protein that belongs to the NARF family. Expressed ubiquitously with highest expression in heart, skeletal muscle and brain, NARF binds to the C-terminal end of prenylated prelamin A and may be a member of a prelamin A-containing endoprotease complex. Additionally, via its association with prelamin A, NARF may be involved in heterochromatin organization. NARF is expressed as three isoforms due to alternative splicing events and, upon DNA damage, may be phosphorylated by ATM or ATR.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité