Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11175R-A555
BOSSBS-11175R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11175R-A555
Anti-SELE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Lubricin, also designated proteoglycan-4 or megakaryocyte stimulating factor, is important for boundary lubrication within articulating joints. It is a disulfide-linked homodimer (between Cysteine 1146 and Cysteine 1403) that is essential for protein cleavage. Lubricin inhibits synovial cell adhesion to the cartilage surface, but also prevents the deposition of proteins from synovial fluid onto cartilage. Lubricin is highly expressed in cartilage, liver and synovial tissue. Defects in the gene encoding for lubricin can cause Jakobs syndrome, also designated camptodactyly-arthropathy-coxa vara-pericarditis syndrome (CACP). CACP is an autosomal recessive disorder characterized by joint failure associated with noninflammatory synoviocyte hyperplasia and subinitimal fibrosis of the synovial capsule. Lubricin undergoes different levels of glycosylation and may be detected at varying molecular weights.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SELE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité