Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Trypsin Inhibitor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11177R-A488
BOSSBS-11177R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11177R-A488
Anti-Trypsin Inhibitor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cysteine-rich secretory proteins (CRISPs) represent a family of evolutionarily conserved proteins which play a role in the innate immune system and are transcriptionally regulated by androgens in several tissues. CRISP-8 (Cysteine-rich secretory protein 8), also known as PI15 (Peptidase inhibitor 15), P25TI or SugarCrisp, is a 258 amino acid secreted protein that belongs to the CRISP family. Expressed at low levels in thyroid, prostate, salivary and mammary tissue, CRISP-8 functions as a serine protease inhibitor that exhibits weak inhibitory action against Trypsin, a serine protease found in the digestive system. In addition to its role as a protease inhibitor, CRISP-8 is secreted in neuroblastoma and glioblastoma cell lines, suggesting a role for CRISP-8 in tumor formation and metastasis within the central nervous system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Trypsin Inhibitor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité