Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPP/Signal Peptide Peptidase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11178R-A680
BOSSBS-11178R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11178R-A680
Anti-SPP/Signal Peptide Peptidase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The endoplasmic reticulum exerts a quality control over newly synthesised proteins and a variety of components have been implicated in the specific recognition of aberrant or misfolded polypeptides. Signal peptide peptidase (SPP) catalyses intramembrane proteolysis of some signal peptides after they have been cleaved from a preprotein, resulting in the release of the fragment from the ER membrane into the cytoplasm. SPP is required to generate lymphocyte cell surface (HLA-E) epitopes derived from MHC class I signal peptides, and may play a role in graft rejection. It also may be necessary for the removal of the signal peptide that remains attached to the hepatitis C virus core protein after the initial proteolytic processing of the polyprotein.

Type: Primary
Antigen: SPP/Signal Peptide Peptidase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/377
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité