Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MADCAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11179R-A555
BOSSBS-11179R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11179R-A555
Anti-MADCAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Cell adhesion leukocyte receptor expressed by mucosal venules, helps to direct lymphocyte traffic into mucosal tissues including the Peyer patches and the intestinal lamina propria. It can bind both integrin alpha-4/beta-7 and L-selectin, regulating both the passage and retention of leukocytes. Isoform 2, lacking the mucin-like domain, may be specialized in supporting integrin alpha-4/beta-7-dependent adhesion strengthening, independent of L-selectin binding.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MADCAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité