Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11180R-CY5
BOSSBS-11180R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11180R-CY5
Anti-ABCA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ATP-binding cassette (ABC) transporters are an evolutionarily conserved family of widely-expressed proteins that use ATP hydrolysis to catalyze the transport of various molecules across extracellular and intracellular membranes. Eukaryotic ABC transporters are largely responsible for trafficking hydrophobic compounds either within the cell as part of a metabolic process, outside the cell for transport to other organs, or for secretion from the body. The cholesterol-responsive transporter, ABCA7, maps to human chromosome 19 and mouse chromosome 10 and has been reported as a candidate regulator of ceramide transport in epidermal lipid reorganization. High expression levels of ABCA7 have been reported in myelolymphatic tissues, reticuloendothelial cells, peripheral leukocytes, thymus, spleen and bone marrow. This expression pattern of the two alternatively-spliced isoforms also indicates an involvement in lipid homeostasis in cells of the immune system, though the complete role of ABCA7 is not yet known. Full-length type I ABCA7 has shown plasma membrane localization, while the type II splicing variant has shown expression predominantly in the endoplasmic reticulum.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ABCA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité