Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMPRSS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11183R-CY7
BOSSBS-11183R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11183R-CY7
Anti-TMPRSS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Extracellular proteases mediate the digestion of neighboring extracellular matrix components in initial tumor growth, allow desquamation of tumor cells into the surrounding environment, provide the basis for invasion of basement membranes in targeted metastatic organs and are required for release and activation of many growth and angiogenic factors. TMPRSS5 (transmembrane protease, serine 5), also known as spinesin, is a 457 amino acid single-pass type II membrane protein that is expressed specifically in brain and is thought to play a role in hearing. A member of the peptidase S1 family, TMPRSS5 contains one peptidase S1 domain and an SRCR domain, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 11q23.2. Defects in the gene encoding TMPRSS5 are associated with deafness.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMPRSS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité