Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MYRF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11191R-CY7
BOSSBS-11191R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11191R-CY7
Anti-MYRF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Myelin regulatory factor: Consitutes a precursor of the transcription factor. Mediates the autocatalytic cleavage that releases the Myelin regulatory factor, N-terminal component that specifically activates transcription of central nervous system (CNS) myelin genes (PubMed:23966832). Myelin regulatory factor, C-terminal: Membrane-bound part that has no transcription factor activity and remains attached to the endoplasmic reticulum membrane following cleavage. Myelin regulatory factor, N-terminal: Transcription factor that specifically activates expression of myelin genes such as MBP, MOG, MAG and PLP1 during oligodendrocyte (OL) maturation, thereby playing a central role in oligodendrocyte maturation and CNS myelination. Specifically recognizes and binds DNA sequence 5'-CTGGYAC-3' in the regulatory regions of myelin-specific genes and directly activates their expression. Not only required during oligodendrocyte differentiation but is also required on an ongoing basis for the maintenance of expression of myelin genes and for the maintenance of a mature, viable oligodendrocyte phenotype (PubMed:23966832).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité