Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACL6B/BAF53b Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11195R-CY5
BOSSBS-11195R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11195R-CY5
Anti-ACL6B/BAF53b Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
BAF53b is a member of a family of actin-related proteins (ARPs), which shares significant sequence identity with conventional actins. Both actins and ARPs comprise an actin fold, which forms an ATP binding cleft. BAF53b is a component of the BAF (BRG/brm-associated factor) complex in mammals, which is functionally related to the SWI/SNF complex in S. cerevisiae and Drosophila, and is associated with chromatin remodelling to facilitate transcriptional activation. As neural progenitors exit the cell cycle, the highly homologous BAF53a subunit of the BAF complex is replaced by BAF53b. This subunit switch is essential for the transition from from neural stem cells / progenitors to postmitotic neurons. BAF53b also plays a role in dendritic outgrowth, during which it is required to recruit the BAF complex and the dendritic regulator CREST to specific gene promoters. This function can not be performed by BAF53a.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACL6B/BAF53b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité