Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-R Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11196R-A750
BOSSBS-11196R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11196R-A750
Anti-R Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The cadherins are a family of Ca²⁺ dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of tissue structure and morphogenesis. Cadherins each contain a large extracellular domain at the amino terminus, which is characterised by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. The relatively short carboxy terminal, intracellular domain interacts with a variety of cytoplasmic proteins, including catenin b, to regulate cadherin function. R-cadherin (for retinal-cadherin, also designated cadherin-4), which was first identified in the retina of chicken, has been shown to be involved in the development of striated muscle and potentially epithelia in addition to its involvement in retinal development.

Type: Primary
Antigen: R Cadherin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/916
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité