Anti-PRPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-11197R-A750
BOSSBS-11197R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11197R-A750
Anti-PRPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May function as an adhesion molecule involved in stabilisation and compaction of outer segment disks or in the maintenance of the curvature of the rim. It is essential for disk morphogenesis.
Type: Primary
Antigen: PRPH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-230/346
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité