Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LZTS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11198R-CY5
BOSSBS-11198R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11198R-CY5
Anti-LZTS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The ProSAP family of proteins contain many protein-protein interaction domains and serve as scaffolding mediators within the post-synaptic density (PSD) of excitatory brain synapses. The PSD is an electron-dense structure underneath the post-synaptic plasma membrane of excitatory synapses that anchors and clusters glutamate receptors opposite to the pre-synaptic neurotransmitter release site. Shank proteins contain PDZ modular domains that coordinate the synaptic localization of ion channels, receptors, signaling enzymes, and cell adhesion molecules. The PDZ domain mediates protein-protein interactions via the recognition of a conserved sequence motif at the C-terminus of their target protein(s). ProSAPiP1 (proline rich synapse associated protein interacting protein 1) is a 673 amino acid protein that interacts with the PDZ domain of Shank 3. ProSAPiP1 expression is brain-specific with highest expression within the cerebellum, hippocampus and cerebral cortex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LZTS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité