Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DBX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11199R-A680
BOSSBS-11199R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11199R-A680
Anti-DBX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Dbx1 homeodomain transcription factor is expressed in progenitors at the boundary between the dorsal and ventral plates of the caudal neural tube, from which postmitotic cells migrate tangentially to their final destination. Dbx1 is implicated in patterning the central nervous system during embryogenesis. Cell fate allocation and cell diversity are determined at very early stages in progenitor cells at precise coordinates along the dorsoventral and anteroposterior axis. In the spinal cord, the spatially restricted expression of Dbx1 in progenitors is critical in establishing interneuron cell fates and helps coordinate diverse phenotypic features. In the telencephalon, Dbx1 is expressed in restricted progenitor domains at the borders of the developing pallium.

Type: Primary
Antigen: DBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/343
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité